Stampa…
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12931-1G OR12931-250MG OR12931-5G
APOSOR12931-1GEA 192 EUR
APOSOR12931-1G APOSOR12931-250MG APOSOR12931-5G
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₃
Peso molecolare: 142,1525 g/mol
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320172
CAS Number: 16205-98-4