Stampa…
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12921-100G OR12921-25G OR12921-5G
APOSOR12921-100GEA 319 EUR
APOSOR12921-100G APOSOR12921-25G APOSOR12921-5G
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Formula: C₆H₅NO₅S
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041886
CAS Number: 138-42-1
EINECS: 205-329-5
UN: 2305
ADR: 8,II