Stampa…
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, Methyl 4-Oxopiperidine-3-carboxylate HCl
OR12915-5G OR12915-25G
APOSOR12915-5GEA 14.7 EUR
APOSOR12915-5G APOSOR12915-25G
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Formula: C₇H₁₂ClNO₃
Peso molecolare: 193,63 g/mol
Punto di fusione: 173 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012769
CAS Number: 71486-53-8