Stampa…
2-Chloroethyl phenyl sulphone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1291-100G OR1291-25G OR1291-5G
APOSOR1291-100GEA 702 EUR
APOSOR1291-100G APOSOR1291-25G APOSOR1291-5G
2-Chloroethyl phenyl sulphone 98%
2-Chloroethyl phenyl sulphone
Formula: C₈H₉ClO₂S
Punto di ebollizione: 168…174 °C/7mmHg
Punto di fusione: 52…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025047
CAS Number: 938-09-0
EINECS: 213-337-5