Stampa…
Bromuro di benzile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12905-100G OR12905-25G
APOSOR12905-100GEA 43.5 EUR
APOSOR12905-100G APOSOR12905-25G
Bromuro di benzile 99%
Bromuro di benzile
Formula: (C₆H₅)CH₂Br
Punto di ebollizione: 198…199 °C
Punto di fusione: –3…–1 °C
Densità: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000172
CAS Number: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1+8,II