Stampa…
2-(2-Thienyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Thiophen-2-yl)pyridine, 2-(2-Pyridyl)thiophene
OR12904-1G OR12904-5G OR12904-25G
APOSOR12904-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12904-1G APOSOR12904-5G APOSOR12904-25G
2-(2-Thienyl)pyridine
2-(2-Thienyl)pyridine
Formula: C₉H₇NS
Punto di fusione: 60…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044441
CAS Number: 3319-99-1