Stampa…
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
OR12903-100G OR12903-25G OR12903-5G
APOSOR12903-100GEA 498 EUR
APOSOR12903-100G APOSOR12903-25G APOSOR12903-5G
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,1700 g/mol
Punto di fusione: 190…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016979
CAS Number: 70547-87-4