Stampa…
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Pyrimidin-2-yloxy)benzaldehyde
OR12899-1G OR12899-100MG OR12899-250MG OR12899-500MG OR12899-2.5G
APOSOR12899-1GEA 183 EUR
APOSOR12899-1G APOSOR12899-100MG APOSOR12899-250MG APOSOR12899-500MG APOSOR12899-2.5G
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₈N₂O₂
Peso molecolare: 200,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791149
CAS Number: 263349-26-4