2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₁NO₅ Punto di fusione: 149…151 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016992 CAS Number: 14227-18-0 |