Stampa…
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12878-100MG OR12878-250MG
APOSOR12878-100MGEA 372 EUR
APOSOR12878-100MG APOSOR12878-250MG
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
Formula: C₁₁H₁₈Cl₂N₂
Peso molecolare: 249,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840134
CAS Number: 886886-02-8