4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR12865-1G
OR12865-250MG
OR12865-5G
APOSOR12865-1GEA
245
EUR
APOSOR12865-1G
APOSOR12865-250MG
APOSOR12865-5G
4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
Formula:
C₁₇H₂₀ClN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01700799 CAS Number: 63675-71-8 |