Stampa…
5-Chloroisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR12855-1G OR12855-5G
APOSOR12855-1GEA 80 EUR
APOSOR12855-1G APOSOR12855-5G
5-Chloroisoquinoline 95%
5-Chloroisoquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Peso molecolare: 163,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683295
CAS Number: 5430-45-5