Stampa…
4-Amino-3,5-dimethylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12853-1G OR12853-250MG
APOSOR12853-1GEA 88.6 EUR
APOSOR12853-1G APOSOR12853-250MG
4-Amino-3,5-dimethylpyridine
4-Amino-3,5-dimethylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03413657
CAS Number: 43078-60-0