Stampa…
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1284-25G OR1284-5G OR1284-1G
APOSOR1284-25GEA 720 EUR
APOSOR1284-25G APOSOR1284-5G APOSOR1284-1G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₆H₆ClNO₂
Peso molecolare: 159,57 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052555
CAS Number: 31301-45-8
UN: 1760
ADR: 8,III