Stampa…
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1283-10G OR1283-25G OR1283-5G
APOSOR1283-10GEA 77 EUR
APOSOR1283-10G APOSOR1283-25G APOSOR1283-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₃
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051657
CAS Number: 2510-36-3
EINECS: 219-724-5