4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₆Cl₂N₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840146 CAS Number: 105283-60-1 |