Stampa…
1-Phenyl-1,3-butandione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12814-5G OR12814-25G OR12814-100G
APOSOR12814-5GEA 21.9 EUR
APOSOR12814-5G APOSOR12814-25G APOSOR12814-100G
1-Phenyl-1,3-butandione
1-Phenyl-1,3-butandione
Formula: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Punto di fusione: 54…56 °C
Densità: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008786
CAS Number: 93-91-4
EINECS: 202-286-4