4-(Piperidin-4-yloxy)pyridine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR12807-1G
OR12807-5G
APOSOR12807-1GEA
149
EUR
APOSOR12807-1G
APOSOR12807-5G
4-(Piperidin-4-yloxy)pyridine dihydrochloride
4-(Piperidin-4-yloxy)pyridine dihydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₆Cl₂N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
308386-36-9 |