Stampa…
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12798-1G OR12798-500MG OR12798-100MG
APOSOR12798-1GEA 104 EUR
APOSOR12798-1G APOSOR12798-500MG APOSOR12798-100MG
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride 98%
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅Cl₂NO
Punto di fusione: 194…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 63843-53-8