Stampa…
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1279-100G OR1279-25G OR1279-5G
APOSOR1279-100GEA 154 EUR
APOSOR1279-100G APOSOR1279-25G APOSOR1279-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀Cl₃N₅
Punto di fusione: 251…255 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 175205-04-6