Stampa…
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-bromo-2-hydroxypyridine
OR12788-1G OR12788-5G OR12788-25G
APOSOR12788-1GEA 59.7 EUR
APOSOR12788-1G APOSOR12788-5G APOSOR12788-25G
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one 98%
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one
Formula: C5H5BrN2O
Peso molecolare: 189,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840438
CAS Number: 98786-86-8