4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₇NO₃·xH₂O Punto di fusione: 275 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006753 CAS Number: 345909-35-5 |