N-Methylhydroxylammonium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
CH₆ClNO Punto di fusione: 80…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012597 CAS Number: 4229-44-1 EINECS: 224-181-2 |