Stampa…
5-Bromoindole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1278-100G OR1278-500G
APOSOR1278-100GEA 31.9 EUR
APOSOR1278-100G APOSOR1278-500G
5-Bromoindole 99%
5-Bromoindole
Formula: C₈H₆BrN
Punto di fusione: 90…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005670
CAS Number: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7