Stampa…
2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-2-methyl-1,3-benzothiazole
OR12777-1G OR12777-25G OR12777-5G
APOSOR12777-1GEA 59.7 EUR
APOSOR12777-1G APOSOR12777-25G APOSOR12777-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine 98%
2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine
Formula: C₈H₈N₂S
Peso molecolare: 164,23 g/mol
Punto di fusione: 121…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160076
CAS Number: 2941-62-0