4-Bromo-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR12759-25G
OR12759-5G
APOSOR12759-25GEA
58
EUR
APOSOR12759-25G
APOSOR12759-5G
4-Bromo-1H-indazole
4-Bromo-1H-indazole
Formula:
C₇H₅BrN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05664001 CAS Number: 186407-74-9 |