Stampa…
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12757-250MG OR12757-1G
APOSOR12757-250MGEA 531 EUR
APOSOR12757-250MG APOSOR12757-1G
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
Formula: C₁₅H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1882-56-0