Stampa…
2-(4-Methoxyphenoxy)propylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12731-100MG OR12731-250MG OR12731-1G
APOSOR12731-100MGEA 132 EUR
APOSOR12731-100MG APOSOR12731-250MG APOSOR12731-1G
2-(4-Methoxyphenoxy)propylamine
2-(4-Methoxyphenoxy)propylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684116
CAS Number: 93750-30-2
UN: 2735
ADR: 8,III