Stampa…
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12700-1G OR12700-250MG
APOSOR12700-1GEA 39.4 EUR
APOSOR12700-1G APOSOR12700-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Formula: C₁₁H₁₇N₃O
Peso molecolare: 207,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631945
CAS Number: 410544-52-4
UN: 1759
ADR: 8,III