Stampa…
N-Boc-1,3-propanediamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
OR1269-25G OR1269-5G
APOSOR1269-25GEA 43.7 EUR
APOSOR1269-25G APOSOR1269-5G
N-Boc-1,3-propanediamine
N-Boc-1,3-propanediamine
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 174,244 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C
Punto di fusione: 22 °C
Densità: 0,998 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210021
CAS Number: 75178-96-0
UN: 3259
ADR: 8,III