Stampa…
Cyclopropanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclopropanesulphonylchloride
OR12688-100G OR12688-25G OR12688-5G
APOSOR12688-100GEA 125 EUR
APOSOR12688-100G APOSOR12688-25G APOSOR12688-5G
Cyclopropanesulphonyl chloride
Cyclopropanesulphonyl chloride
Formula: C₃H₅ClO₂S
Punto di ebollizione: 60 °C/20mmHg
Densità: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01631933
CAS Number: 139631-62-2
UN: 3265
ADR: 8,II