(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR12683-1G
OR12683-250MG
APOSOR12683-1GEA
63.8
EUR
APOSOR12683-1G
APOSOR12683-250MG
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride, grado tecnico
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula:
C₇H₅CI₃O₂S Punto di fusione: 65…69 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631929 CAS Number: 85952-30-3 UN: 3261 ADR: 8,II |