Stampa…
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12682-1G OR12682-250MG
APOSOR12682-1GEA 79.9 EUR
APOSOR12682-1G APOSOR12682-250MG
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅CI₃O₂S
Punto di fusione: 108…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631928
CAS Number: 163295-70-3
UN: 3096
ADR: 8+4.3,II