Stampa…
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride
OR12669-5G OR12669-1G
APOSOR12669-5GEA 198 EUR
APOSOR12669-5G APOSOR12669-1G
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Formula: C₁₃H₁₁ClO₂S
Peso molecolare: 266,74 g/mol
Punto di fusione: 105…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631922
CAS Number: 101366-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II