Stampa…
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12661-100G OR12661-25G
APOSOR12661-100GEA 71.6 EUR
APOSOR12661-100G APOSOR12661-25G
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate 96%
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate
Formula: C₁₁H₁₁BrO₂
Punto di fusione: 58…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684186
CAS Number: 946-99-6