Stampa…
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1266-250MG OR1266-1G
APOSOR1266-250MGEA 23.4 EUR
APOSOR1266-250MG APOSOR1266-1G
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Formula: C₈H₈BrNO₄
Peso molecolare: 262,07 g/mol
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173773
CAS Number: 104776-74-1