Stampa…
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methoxy-2-thio-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR12659-1G OR12659-25G OR12659-5G
APOSOR12659-1GEA 14.7 EUR
APOSOR12659-1G APOSOR12659-25G APOSOR12659-5G
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Formula: C₇H₇N₃OS
Peso molecolare: 181,22 g/mol
Punto di fusione: 238…241 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06658230
CAS Number: 113713-60-3