Stampa…
2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Bis(trichloromethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine
OR12656-25G OR12656-5G
APOSOR12656-25GEA 125 EUR
APOSOR12656-25G APOSOR12656-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Formula: C₁₂H₇Cl₆N₃O
Peso molecolare: 421,91 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00521486
CAS Number: 3584-23-4