Stampa…
4-Hydroxy-3-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxy-2-nitrophenol
OR12652-100G OR12652-25G OR12652-5G
APOSOR12652-100GEA 143 EUR
APOSOR12652-100G APOSOR12652-25G APOSOR12652-5G
4-Hydroxy-3-nitroanisole
4-Hydroxy-3-nitroanisole
Formula: C₇H₇NO₄
Punto di fusione: 78…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024247
CAS Number: 1568-70-3