Stampa…
1-Acetyladamantane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Adamantyl Methyl Ketone, Methyl 1-Adamantyl Ketone
OR1265-100G OR1265-25G
APOSOR1265-100GEA 168 EUR
APOSOR1265-100G APOSOR1265-25G
1-Acetyladamantane 98%
1-Acetyladamantane
Formula: C₁₂H₁₈O
Peso molecolare: 178,28 g/mol
Punto di fusione: 53…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074739
CAS Number: 1660-04-4