4-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR12649-1G
OR12649-25G
OR12649-5G
APOSOR12649-1GEA
68.3
EUR
APOSOR12649-1G
APOSOR12649-25G
APOSOR12649-5G
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde
Formula:
C₁₂H₉NO Punto di fusione: 51,7…53.7 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631910 CAS Number: 127406-55-7 |