4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₉NO Punto di fusione: 51…53 °C Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01863537 CAS Number: 127406-56-8 |