Stampa…
4-(2-Pyrazinyl)benzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyrazin-2-yl)benzaldehyde
OR12647-1G OR12647-250MG
APOSOR12647-1GEA 405 EUR
APOSOR12647-1G APOSOR12647-250MG
4-(2-Pyrazinyl)benzenecarbaldehyde
4-(2-Pyrazinyl)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₈N₂O
Peso molecolare: 184,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684109
CAS Number: 127406-08-0