Stampa…

Homophthalic anhydride

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR12643-100G OR12643-25G OR12643-5G
APOSOR12643-100GEA 286 EUR
APOSOR12643-100G APOSOR12643-25G APOSOR12643-5G
Homophthalic anhydride
Homophthalic anhydride
Formula: C₉H₆O₃
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006894
CAS Number: 703-59-3
EINECS: 211-873-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR