Stampa…
(1S,4R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohex-2-en-1-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1S,4R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol, (1S,4R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enol, cis-Isolimonenol
OR12641-1G OR12641-5G OR12641-25G
APOSOR12641-1GEA 17.6 EUR
APOSOR12641-1G APOSOR12641-5G APOSOR12641-25G
(1S,4R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohex-2-en-1-ol 98%
(1S,4R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohex-2-en-1-ol
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di ebollizione: 81…83 °C/7mmHg
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 0,9398 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460036
CAS Number: 22972-51-6