Stampa…
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12636-1G OR12636-5G
APOSOR12636-1GEA 24.4 EUR
APOSOR12636-1G APOSOR12636-5G
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Punto di ebollizione: 141…143 °C/23mmHg
Punto di fusione: 30…34 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910342
CAS Number: 3177-20-6