Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12622-1G OR12622-5G OR12622-10G
APOSOR12622-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12622-1G APOSOR12622-5G APOSOR12622-10G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
Punto di fusione: 29…34 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00460465
CAS Number: 25016-11-9