Stampa…
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12614-100MG OR12614-250MG
APOSOR12614-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR12614-100MG APOSOR12614-250MG
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₉ClO₃S
Punto di ebollizione: 180 °C/5mmHg
Punto di fusione: 41…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00625748
CAS Number: 1623-92-3
UN: 3261
ADR: 8,III