Stampa…
4-Phenoxybenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Phenoxyphenyl)methanamine
OR12601-1G OR12601-5G OR12601-25G
APOSOR12601-1GEA 14.7 EUR
APOSOR12601-1G APOSOR12601-5G APOSOR12601-25G
4-Phenoxybenzylamine
4-Phenoxybenzylamine
Formula: C₁₃H₁₃NO
Peso molecolare: 199,25 g/mol
Punto di ebollizione: 138 °C/5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310836
CAS Number: 107622-80-0