Stampa…
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)disiloxane
OR1258-100G OR1258-25G
APOSOR1258-100GEA 248 EUR
APOSOR1258-100G APOSOR1258-25G
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 98%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Formula: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
Peso molecolare: 315,43 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C/0,5mmHg
Densità: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009655
CAS Number: 69304-37-6
UN: 2987
ADR: 8,II